Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ SA Polypropylen SPE-søjle
Artikelnummer. 10426091 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) unitSize
10426091 100 mg 1 ml Pakke med 100
10659342 500 mg 3 ml Pakke med 50
10358071 200 mg 3 ml Pakke med 50
12496666 500 mg 6 ml Pakke med 30
10388351 1 g 6 ml Pakke med 30
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10426091 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730076
Forventet forsendelse: 19-08-2026
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 100 mg
Partikelstørrelse 45μ m
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g