Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 1 g |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond SA |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60μ m |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2 /g |