Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PTL Adskillelsessøjle
Artikelnummer. 12870951 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12870951 3 ml Pakke med 100
10759314 1 ml Pakke med 100
12864361 30 ml Pakke med 100
12864431 45 ml Pakke med 50
12864501 70 ml Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 12870951 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730732
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Adskil forbindelser med tyngdestrømsfaseseparation. Chromabond™ PTL Adskillelsessøjler kommer i en række forskellige kapaciteter
  • Automatisk adskillelse af en tofaset blanding uden skilletragt
  • Tofaseblandinger påføres fuldstændigt på søjlen, og fasegrænsen bestemmes uden yderligere arbejde.
  • Den specielle membran stopper automatisk flowet, når den nederste fase er passeret.
  • Den øverste fase forbliver i kolonnen, så begge faser er tilgængelige for yderligere analyse.
  • Kolonner må ikke køres med vakuum eller tryk
  • PTL for opløsningsmidler, der er lettere end vand, f.eks. for diethylether, hexan
  • maksimal størrelse 70 ml
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Kolonnetype SPE
Til brug med (applikation) Til opløsningsmidler lettere end vand, diethylether, hexan
Sorbent Chromabond PTL
Type Faseadskillelseskolonne