Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Polypropylen tank
Artikelnummer. 12756761 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Vakuummanifold 12 søjler
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12756761 Vakuummanifold 12 søjler Hver
1 options
Artikelnummer. 12756761 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730233
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Til samtidig klargøring af op til 12 prøver
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Vakuummanifold 12 søjler
Type Tank
Materiale Polypropylen
Mængde 1 hver