Få mere at vide
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomme kolonner for SPE
Artikelnummer. p-8012057 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
30 mL
45 mL
70 mL
Oversigt:
100 Pk.
20 Pk.
30 Pk.
50 Pk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10388211
Brand: Macherey-Nagel™ 730159
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbered SPE (fastfase ekstraktion) prøver med en række tomme kolonner. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomme kolonner til SPE er tomme polypropylensøjler med polyethylen frits . Fås i en række størrelser.
  • Tilbehør til SPE (solid-fase ekstraktion)
  • Til individuel pakning af SPE-søjler med CHROMABOND™ adsorbenter
  • Et filterelement er allerede indsat i kolonnen
  • Polypropylensøjler med polyethylen frits i volumener på 1 ml 70 –ml
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 mL
Kolonnetype Tom
Oversigt 100 Pk.
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Til brug med (udstyr) CHROMABOND Adsorbenter
Type Polypropylen SPE-søjle
Inkluderer Polyethylen frits , filterelement