Beskrivelse
Forbered SPE (fastfase ekstraktion) prøver med en række tomme kolonner. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomme kolonner til SPE er tomme polypropylensøjler med polyethylen frits . Fås i en række størrelser.
- Tilbehør til SPE (solid-fase ekstraktion)
- Til individuel pakning af SPE-søjler med CHROMABOND™ adsorbenter
- Et filterelement er allerede indsat i kolonnen
- Polypropylensøjler med polyethylen frits i volumener på 1 ml 70 –ml
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 30 ml |
| Kolonnetype | Tom |
| Oversigt | 20 pakker |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Til brug med (udstyr) | CHROMABOND Adsorbenter |
| Type | Polypropylen SPE-søjle |
| Inkluderer | Polyethylen frits , filterelement |