Få mere at vide
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomme kolonner for SPE
Artikelnummer. 10388211 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
30 ml
45 ml
70 ml
Oversigt:
100 stk.
20 pakker
30 pakker
50 pakker
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 100
Pakke med 20
Pakke med 30
Pakke med 50
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kolonnekapacitet (metrisk) Oversigt unitSize
10388211 1 ml 100 stk. Pakke med 100
12786791 30 ml 20 pakker Pakke med 20
10063131 3 ml 50 pakker Pakke med 50
10505401 45 ml 20 pakker Pakke med 20
10259981 6 ml 30 pakker Pakke med 30
12762213 6 ml 30 pakker Pakke med 50
12776731 70 ml 20 pakker Hver
10575391 70 ml 20 pakker Pakke med 20
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 10388211 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730159
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forbered SPE (fastfase ekstraktion) prøver med en række tomme kolonner. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Tomme kolonner til SPE er tomme polypropylensøjler med polyethylen frits . Fås i en række størrelser.
  • Tilbehør til SPE (solid-fase ekstraktion)
  • Til individuel pakning af SPE-søjler med CHROMABOND™ adsorbenter
  • Et filterelement er allerede indsat i kolonnen
  • Polypropylensøjler med polyethylen frits i volumener på 1 ml 70 –ml
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Kolonnetype Tom
Oversigt 100 stk.
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Til brug med (udstyr) CHROMABOND Adsorbenter
Type Polypropylen SPE-søjle
Inkluderer Polyethylen frits , filterelement