Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Frit af polyethylen
Artikelnummer. p-8012055 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 12817921
Brand: Macherey-Nagel™ 730475
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Saml SPE (solid-fase ekstraktion) kolonner ved at vælge fra en række tilbehør. Chromabond™ Polyethylenfrits til polyethylen-søjler kommer i en række størrelser.
Tilbehør til SPE (solid-fase ekstraktion)
Til individuel pakning af SPE-søjler med Chromabond™ adsorbenter
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Polypropylen søjler
Type Frit
Volumen (metrisk) 150 ml
Materiale Polyethylen
Mængde 250 stk