Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Frit af polyethylen
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Volumen (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
30 ml
45 ml
70 ml
150 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Beskrivelse
Tilbehør til SPE (solid-fase ekstraktion)
Til individuel pakning af SPE-søjler med Chromabond™ adsorbenter
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | Polypropylen søjler |
| Type | Frit |
| Volumen (metrisk) | 6 ml |
| Materiale | Polyethylen |
| Mængde | 250 stk |