Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Polyethylen Flash DL patron
Artikelnummer. 15333491 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
171 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
15333491 171 mm Pakke med 20
1 options
Artikelnummer. 15333491 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732983
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Tekniske data
Længde (metrisk) 171 mm
Materiale Polyethylen
Type Flash DL patron
Diameter (metrisk) Udvendig 26.4 mm