Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA polypropylen SPE kolonne
Artikelnummer. p-8012054 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10216951
Brand: Macherey-Nagel™ 730484
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 mL
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 1 g
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond PCA
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g