Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ PCA polypropylen SPE kolonne
Artikelnummer. 10776712 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 mL
6 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10776712
Brand: Macherey-Nagel™ 730482
Kun null tilbage
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 mL
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 500 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond PCA
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g