Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 3.5% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond NH2 |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60μ m |
| Vis mere |