Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ NAN polypropylen SPE kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
400/1400/400 mg
700/2000/700 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 400/1400/400 mg |
| Type | Solid Phase Extraction Column |