Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Låg og pakning
Artikelnummer. 10194991 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
12 kolonner
16 kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10194991 16 kolonner Hver
10184991 12 kolonner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10194991 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730176
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Til brug med glasskab i SPE-applikationer til 16 søjler
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 16 kolonner
Type Låg og pakning
Inkluderer Inkluderer: Luer fittings og ventiler
Mængde 1 hver