Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW polypropylen SPE søjle
Artikelnummer. 12798202 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Porestørrelse:
50 til 60μ m
55 til 60Å
Oversigt:
Adsorbentvægt: 100mg
Adsorbentvægt: 150mg
Adsorbentvægt: 200mg
Adsorbentvægt: 30mg
Adsorbentvægt: 500mg
Adsorbentvægt: 60mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 12798202
Brand: Macherey-Nagel™ 730737
Kun null tilbage
Tekniske data
Grundmateriale Sfærisk PS/DVB copolymer
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Oversigt Adsorbentvægt: 150mg
Partikelstørrelse 85μ m
Sorbent Chromabond HR-XCW
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 55 til 60Å
Overfladeareal (metrisk) 850 m2 /g