Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XCW polypropylen SPE søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Porestørrelse:
50 til 60μ m
55 til 60Å
Oversigt:
Adsorbentvægt: 100mg
Adsorbentvægt: 150mg
Adsorbentvægt: 200mg
Adsorbentvægt: 30mg
Adsorbentvægt: 500mg
Adsorbentvægt: 60mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Sfærisk PS/DVB copolymer |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Oversigt | Adsorbentvægt: 500mg |
| Partikelstørrelse | 85μ m |
| Sorbent | Chromabond HR-XCW |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 50 til 60μ m |
| Overfladeareal (metrisk) | 850 m2 /g |