Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC polypropylen SPE søjle
Artikelnummer. p-8012041 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
150 mg
200 mg
500 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. 12778242
Brand: Macherey-Nagel™ 730969
Kun null tilbage
Tekniske data
Grundmateriale PS/DVB copolymer
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 30 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 85μ m
Sorbent Chromabond HR-XC
Type Solid Phase Extraction Column
Partikelform Kugleformet
Porestørrelse 65 til 75Å
Overfladeareal (metrisk) 800 m2 /g