Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-XC polypropylen SPE søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
150 mg
200 mg
500 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | PS/DVB copolymer |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 60 mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 85μ m |
| Sorbent | Chromabond HR-XC |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Partikelform | Kugleformet |
| Porestørrelse | 65 til 75Å |
| Vis mere |