Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X polypropylen SPE søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
Oversigt:
Adsorbentvægt: 100mg
Adsorbentvægt: 1g
Adsorbentvægt: 200mg
Adsorbentvægt: 30mg
Adsorbentvægt: 500mg
Adsorbentvægt: 60mg
Pakningsstørrelse:
Pakke med 20
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Oversigt | Adsorbentvægt: 100mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 85μ m |
| Sorbent | Chromabond HR-X |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Partikelform | Kugleformet |
| Porestørrelse | 55 til 60Å |
| Overfladeareal (metrisk) | 1000 m2 /g |