Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ HR-X polypropylen SPE søjle
Handla allt Macherey-Nagel Produkter
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
15 ml
Oversigt:
Adsorbentvægt: 100mg
Adsorbentvægt: 1g
Adsorbentvægt: 200mg
Adsorbentvægt: 30mg
Adsorbentvægt: 500mg
Adsorbentvægt: 60mg
Förpackningsstorlek:
Pakke med 20
Pakke med 30
Specifikationer
Specifikationer
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Oversigt | Adsorbentvægt: 1g |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 85μ m |
| Sorbent | Chromabond HR-X |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Partikelform | Kugleformet |
| Porestørrelse | 55 til 60Å |
| Overfladeareal (metrisk) | 1000 m2 /g |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering