Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glasfiber Frit
Artikelnummer. p-8490005 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Volumen (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
Artikelnummer. 10015671
Brand: Macherey-Nagel™ 730191
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til højtemperatur SPE-applikationer. Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glasfiberfrit er designet til individuel pakning af tomme glas SPE-søjler med Chromabond™ adsorbenter (glassøjler, adsorbenter sælges separat).
Frits fungerer som filtre i fastfaseekstraktionskromatografi. De hjælper med at holde kolonnepakningen på plads og letter sorbentpakningen i kolonnen. Glasfibersøjler/fritter har mange fordele:
  • Modstandsdygtig over for syrer, baser og de fleste organiske opløsningsmidler
  • Har lav absorption for de fleste biologiske makromolekyler
  • Ideel til højtemperaturapplikationer
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Til brug med (udstyr) Glassøjle
Type Frit
Volumen (metrisk) 3 ml
Materiale Glasfiber
Mængde 250 stk
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado