Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glastom SPE-kolonne
Artikelnummer. 10546531 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10546531
Brand: Macherey-Nagel™ 730172
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype Tom
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Type Tom Solid Phase Extraction Column
Inkluderer Glasfiber frits , filterelement