Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glasskab
Artikelnummer. p-8012031 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Til brug med (udstyr):
12 kolonner
16 LV eller 24 kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10535561
Brand: Macherey-Nagel™ 730173
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glasskab til SPE vakuummanifold
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 12 kolonner
Type Kabinet
Materiale Glas
Mængde 1 hver