Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Glasskab
Artikelnummer. 10535561 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
12 kolonner
16 LV eller 24 kolonne
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10535561 12 kolonner Hver
10726902 16 LV eller 24 kolonne Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10535561 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730173
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Glasskab til SPE vakuummanifold
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 12 kolonner
Type Kabinet
Materiale Glas
Mængde 1 hver