Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropylen SPE-søjle
Artikelnummer. p-8012030 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10431282
Brand: Macherey-Nagel™ 730457
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 150 til 250μ m
Sorbent Chromabond Florisil
Type Solid Phase Extraction Column