Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropylen SPE-søjle
Artikelnummer. 12882753 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 12882753
Brand: Macherey-Nagel™ 730239
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Sengens vægt 2 g
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Sorbent Chromabond Florisil
Type Solid Phase Extraction Column