Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropylen SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Sengens vægt | 2 g |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Sorbent | Chromabond Florisil |
| Type | Solid Phase Extraction Column |