Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Polypropylen SPE-søjle
Artikelnummer. 10681112 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
2 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10681112
Brand: Macherey-Nagel™ 730082
Kun null tilbage
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 1 g
Partikelstørrelse 150 til 250μ m
Type Solid Phase Extraction Column