Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Glas SPE-søjle
Artikelnummer. p-8012029 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
1 g
2 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 4
Artikelnummer. 10093011
Brand: Macherey-Nagel™ 730082G
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 mL
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 1 g
Partikelstørrelse 150 til 250μ m
Type Solid Phase Extraction Column