Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Glas SPE-søjle
Artikelnummer. 12786761 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
1 g
2 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 4
Artikelnummer. 12786761
Brand: Macherey-Nagel™ 730239G
Kun null tilbage
Tekniske data
Grundmateriale Magnesiumsilikat
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 mL
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 2 g
Partikelstørrelse 150 til 250μ m
Sorbent Chromabond Florisil
Type Solid Phase Extraction Column