Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Florisil Glas SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
1 g
2 g
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Pakke med 4
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 mL |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 1 g |
| Partikelstørrelse | 150 til 250μ m |
| Type | Solid Phase Extraction Column |