Få mere at vide
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH patroner
Artikelnummer. p-8015538 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Inkluderer:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Længde (metrisk):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
21,2 mm ID
30,8 mm ID
36,0 mm ID
60,0 mm ID
Maks. Tryk:
12 bar
15 bar
21 bar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 15
Pakke med 6
Artikelnummer. 11653109
Brand: Macherey-Nagel™ 732802
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ideel til Flash-separationer fra 10mg op til 300g. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH-patroner er færdigpakkede kolonner til direkte brug i Teledyne Isco™ systemer. Fås i en række størrelser med –25 300 g SiOH-adsorbent.
For bekvem betjening og pålidelig opskalering kan disse brugsklare Flash-patroner bruges sammen med Isco Companion™ og andet Teledyne Isco CombiFlash™ systemer, eller som en selvstændig version til alle pumpe/detektor-kombinationer (f.eks. fra Biotage™ , Buchi)™
  • Økonomiske, klar til brug patroner øger fleksibiliteten og sparer tid og penge
  • Øger analytisk —sikkerhed højtryksstabilitet, fremragende separationseffektivitet, god reproducerbarhed
  • Pakket med 25g til 200g SiOH adsorbent
  • Tilsvarende TLC plader: silica lag
  • Macherey-Nagel™ er en af de førende virksomheder inden for silica og TLC
Tekniske data
Længde (metrisk) 165 mm
Materiale Polypropylen
Stil Hun Luer lock indløb, han Luer udløb
Type Flash RS SiOH kolonne
Diameter (metrisk) Udvendig 21,2 mm ID
Inkluderer 25 g SiOH
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (applikation) Flash kromatografi
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf
Maks. Tryk 21 bar