Få mere at vide
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH patroner
Artikelnummer. 12853961 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Inkluderer:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Længde (metrisk):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
21,2 mm ID
30,8 mm ID
36,0 mm ID
60,0 mm ID
Maks. Tryk:
12 bar
15 bar
21 bar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 15
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Længde (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Maks. Tryk Pakningsstørrelse
12853961 120 g SiOH 255 mm 36,0 mm ID 15 bar Pakke med 10
11653109 25 g SiOH 165 mm 21,2 mm ID 21 bar Pakke med 15
12768322 200 g SiOH 200 mm 60,0 mm ID 12 bar Pakke med 6
12758322 80 g SiOH 240 mm 30,8 mm ID 15 bar Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12853961 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 732805
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Se alle kampagner
På lager
Ideel til Flash-separationer fra 10mg op til 300g. Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH-patroner er færdigpakkede kolonner til direkte brug i Teledyne Isco™ systemer. Fås i en række størrelser med –25 300 g SiOH-adsorbent.
For bekvem betjening og pålidelig opskalering kan disse brugsklare Flash-patroner bruges sammen med Isco Companion™ og andet Teledyne Isco CombiFlash™ systemer, eller som en selvstændig version til alle pumpe/detektor-kombinationer (f.eks. fra Biotage™ , Buchi)™
  • Økonomiske, klar til brug patroner øger fleksibiliteten og sparer tid og penge
  • Øger analytisk —sikkerhed højtryksstabilitet, fremragende separationseffektivitet, god reproducerbarhed
  • Pakket med 25g til 200g SiOH adsorbent
  • Tilsvarende TLC plader: silica lag
  • Macherey-Nagel™ er en af de førende virksomheder inden for silica og TLC
Tekniske data
Længde (metrisk) 255 mm
Materiale Polypropylen
Stil Hun Luer lock indløb, han Luer udløb
Type Flash RS SiOH kolonne
Diameter (metrisk) Udvendig 36,0 mm ID
Inkluderer 120 g SiOH
Kolonnetype Flash kolonne
Til brug med (applikation) Flash kromatografi
Til brug med (udstyr) Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf
Maks. Tryk 15 bar