Få mere at vide
Macherey-Nagel™ CHROMABOND™ Flash RS SiOH patroner
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Inkluderer:
120 g SiOH
200 g SiOH
25 g SiOH
80 g SiOH
Længde (metrisk):
165 mm
200 mm
240 mm
255 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
21,2 mm ID
30,8 mm ID
36,0 mm ID
60,0 mm ID
Maks. Tryk:
12 bar
15 bar
21 bar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 15
Pakke med 6
Beskrivelse
For bekvem betjening og pålidelig opskalering kan disse brugsklare Flash-patroner bruges sammen med Isco Companion™ og andet Teledyne Isco CombiFlash™ systemer, eller som en selvstændig version til alle pumpe/detektor-kombinationer (f.eks. fra Biotage™ , Buchi)™
- Økonomiske, klar til brug patroner øger fleksibiliteten og sparer tid og penge
- Øger analytisk —sikkerhed højtryksstabilitet, fremragende separationseffektivitet, god reproducerbarhed
- Pakket med 25g til 200g SiOH adsorbent
- Tilsvarende TLC plader: silica lag
- Macherey-Nagel™ er en af de førende virksomheder inden for silica og TLC
Tekniske data
Tekniske data
| Længde (metrisk) | 200 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Stil | Hun Luer lock indløb, han Luer udløb |
| Type | Flash RS SiOH kolonne |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 60,0 mm ID |
| Inkluderer | 200 g SiOH |
| Kolonnetype | Flash kolonne |
| Til brug med (applikation) | Flash kromatografi |
| Til brug med (udstyr) | Bruges direkte i Teledyne Isco Ledsager, Rf |
| Maks. Tryk | 12 bar |