Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ ec polypropylen søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Automatiserede systemer til CHROMABOND™ vakuum manifolder
- Polypropylen søjle, polyethylen filterelement
- Høj lastekapacitet og separationseffektivitet
- Konstant modtryk, lufttæt forsegling
- Standard Luer-port Til automatiseret fastfaseekstraktion, parallel flashrensning/syntese, screening/rensning med høj gennemløb.
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 1000 mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Sorbent | Chromabond C18 ec |
| Type | Solid Phase Extraction Column |