Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ ec polypropylen søjle
Artikelnummer. 12890981 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
500 mg
1000 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12890981
Brand: Macherey-Nagel™ 730011ASP
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
SPE-søjler til vakuummanifoldudsugning
  • Automatiserede systemer til CHROMABOND™ vakuum manifolder
  • Polypropylen søjle, polyethylen filterelement
  • Høj lastekapacitet og separationseffektivitet
  • Konstant modtryk, lufttæt forsegling
  • Standard Luer-port Til automatiseret fastfaseekstraktion, parallel flashrensning/syntese, screening/rensning med høj gennemløb.
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kolonnekapacitet (metrisk) 1 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 100 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Sorbent Chromabond C18 ec
Type Solid Phase Extraction Column