Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Nem polypropylen SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 15 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 1 g |
| Til brug med (applikation) | Solid Phase Extraction |
| Partikelstørrelse | 80 μm |
| Sorbent | Chromabond Easy |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 50 μm |
| Overfladeareal (metrisk) | 650 to 700 m2/g |