Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Nem polypropylen SPE-søjle
Artikelnummer. 10776522 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
200 mg
500 mg
1 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
3 ml
6 ml
15 ml
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 20
Pakke med 30
Artikelnummer. 10776522
Brand: Macherey-Nagel™ 730755
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Fast fase ekstraktion
Partikelstørrelse 80μ m
Sorbent Chromabond Let
Type Solid Phase Extraction Column
Porestørrelse 50μ m
Overfladeareal (metrisk) 650 til 700 m2 /g