Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Nem polypropylen SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
30 mg
60 mg
100 mg
200 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 60 mg |
| Til brug med (applikation) | Fast fase ekstraktion |
| Partikelstørrelse | 80μ m |
| Sorbent | Chromabond Let |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 50μ m |
| Overfladeareal (metrisk) | 650 til 700 m2 /g |