Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Lægemiddel II polypropylen SPE kolonne
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
200 mg
500 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 mL
3 mL
6 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 mL |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Solid Phase Extraction Analysis of THC and Derivatives Acidic Analytes From Biological Fluids |
| Partikelstørrelse | 45 μm |
| Sorbent | Chromabond Drug II |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Porestørrelse | 60 Å |
| Overfladeareal (metrisk) | 500 m2/g |