Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ Indsamlingsstativ
Artikelnummer. 10368501 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
12 kolonner
16 LV-kolonner
24 kolonner
Pakningsstørrelse:
Hver
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10368501 16 LV-kolonner Hver
10072921 24 kolonner Hver
10114661 12 kolonner Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10368501 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730366
Forventet forsendelse: 28-12-2026
Opsamlingsstativ til brug med SPE-søjler
CHROMABOND™ vakuummanifold til samtidig klargøring af op til 12 prøver. Manifolden består af et rektangulært glasskab med en vakuummåler og et polypropylenlåg, der kan holde søjlerne eller patronerne. De udskiftelige ventiler på låget muliggør individuel vakuumstyring for hver fastfase ekstraktionskolonne, hvis det er nødvendigt. Kabinettet er udstyret med et variabelt stativ med udskiftelige skillevægge, der accepterer en bred vifte af beholdere som reagensglas, målekolber, scintillationshætteglas, autosampler hætteglas, plastik hætteglas og mange flere. Vakuumet i kammeret kan justeres med kontrolventilen og aflæses fra måleren.
Tekniske data
Til brug med (applikation) Fordampning af eluater
Til brug med (udstyr) 16 LV-kolonner
Type Indsamlingsstativ