Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C4 polypropylen SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
100 mg
500 mg
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 7% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 1 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 100 mg |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C4 |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | Nej |
| Porestørrelse | 60μ m |
| Vis mere |