Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 polypropylen SPE PAH Kolonne
Artikelnummer. 12820521 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Kolonnekapacitet (metrisk):
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 30
Artikelnummer. Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
12820521 6 ml Pakke med 30
1 options
Artikelnummer. 12820521 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730166
Store besparelser og bedre adskillelse
Brug rabatkode 27992
Visualizza tutte le promozioni
På lager
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Specifica
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE PAH
Til brug med (applikation) Fastfaseekstraktionsanalyse af PAH
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18
Type SPE PAH Kolonne
Endcapped Nej
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.