Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 polypropylen SPE Hydra-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
3 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 15% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 3 ml |
| Kolonnetype | SPE Hydra |
| Sengens vægt | 1 g |
| Til brug med (applikation) | Solid Phase Extraction of Polar Analytes |
| Partikelstørrelse | 45 μm |
| Sorbent | Chromabond C18 |
| Type | SPE Hydra Column |
| Endcapped | No |
| Vis mere |