Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 15% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 6 ml |
| Kolonnetype | SPE Hydra |
| Sengens vægt | 500 mg |
| Til brug med (applikation) | Fastfase-ekstraktion af polære analytter |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C18 |
| Type | SPE Hydra-søjle |
| Endcapped | Nej |
| Vis mere |