Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 polypropylen SPE Hydra-søjle
Artikelnummer. 10184751 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
3 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Artikelnummer. 10184751
Brand: Macherey-Nagel™ 730296
Kun null tilbage
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnekapacitet (metrisk) 3 ml
Kolonnetype SPE Hydra
Sengens vægt 200 mg
Til brug med (applikation) Fastfase-ekstraktion af polære analytter
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18
Type SPE Hydra-søjle
Endcapped Nej
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g