Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 polypropylen SPE Hydra-søjle
Artikelnummer. 10174801 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
1 g
2 g
3 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
1 ml
3 ml
6 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 30
Pakke med 50
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10174801
Marke: Macherey-Nagel™ 730300
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 15%
Kolonnekapacitet (metrisk) 6 ml
Kolonnetype SPE Hydra
Sengens vægt 1 g
Til brug med (applikation) Fastfase-ekstraktion af polære analytter
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18
Type SPE Hydra-søjle
Endcapped Nej
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt