Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylen SPE-søjle
Artikelnummer. 10489361 Shop alle Macherey-Nagel produkter
Skift visning
Sengens vægt:
2 g
5 g
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
6 ml
45 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 30
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Sengens vægt Kolonnekapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
10489361 5 g 45 ml Pakke med 20
10681302 2 g 6 ml Pakke med 30
10226761 10 g 70 ml Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10489361 Leverandør Macherey-Nagel™ Leverandørnr. 730400
Forventet forsendelse: 04-01-2027
Tekniske data
Grundmateriale Silica
Kulstofbelastning 14%
Kolonnekapacitet (metrisk) 45 ml
Kolonnetype SPE
Sengens vægt 5 g
Til brug med (applikation) Fastfase ekstraktion ikke-polære forbindelser
Partikelstørrelse 45μ m
Sorbent Chromabond C18
Type Solid Phase Extraction Column
Endcapped Nej
Porestørrelse 60μ m
Overfladeareal (metrisk) 500 m2 /g