Få mere at vide
Macherey-Nagel™ Chromabond™ C18 Polypropylen SPE-søjle
Shop alle Macherey-Nagel produkter
Sengens vægt:
2 g
5 g
10 g
Kolonnekapacitet (metrisk):
6 ml
45 ml
70 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 20
Pakke med 30
Tekniske data
Tekniske data
| Grundmateriale | Silica |
| Kulstofbelastning | 14% |
| Kolonnekapacitet (metrisk) | 70 ml |
| Kolonnetype | SPE |
| Sengens vægt | 10 g |
| Partikelstørrelse | 45μ m |
| Sorbent | Chromabond C18 |
| Type | Solid Phase Extraction Column |
| Endcapped | Nej |
| Porestørrelse | 60μ m |
| Vis mere |